Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926541-1G
OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA
53.8
EUR
APOSOR926541-1G
APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formula:
C₈H₉NO₄ MW: 183.161 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179576 Núm. CAS: 2818-07-7 |