tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl ethyl(2-hydroxyethyl)carbamate
OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA 352 EUR
APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973117
Núm. CAS: 152192-95-5