1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR926569-5G
APOSOR926569-5GEA 157 EUR
APOSOR926569-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130001
Núm. CAS: 491-34-9