Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926624-1G OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA 108 EUR
APOSOR926624-1G APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364708
Núm. CAS: 792848-34-1