2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926667-1G OR926667-5G
APOSOR926667-1GEA 219 EUR
APOSOR926667-1G APOSOR926667-5G
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23115409
Núm. CAS: 71350-48-6