4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926690-1G OR926690-5G
APOSOR926690-1GEA 85.7 EUR
APOSOR926690-1G APOSOR926690-5G
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787427
Núm. CAS: 5018-45-1