(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Methyl piperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR926692-1G OR926692-5G
APOSOR926692-1GEA 60.9 EUR
APOSOR926692-1G APOSOR926692-5G
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09271813
Núm. CAS: 164323-84-6