(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Piperidinemethanol hydrochloride
OR926711-1G OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926711-1G APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14155680
Núm. CAS: 1124199-58-1