(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926782-1G OR926782-250MG
APOSOR926782-1GEA 502 EUR
APOSOR926782-1G APOSOR926782-250MG
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05147568
Núm. CAS: 39597-68-7