2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-methoxypyrimidin-4-amine
OR926836-5G
APOSOR926836-5GEA 62.5 EUR
APOSOR926836-5G
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine
Formula: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169913
Núm. CAS: 99979-77-8