1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926841-1G
OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA
864
EUR
APOSOR926841-1G
APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,124 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12198429 Núm. CAS: 905307-07-5 |