Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 0 EUR
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C₅H₄ClNO₂S·ClH
MW: 214,07 g/mol
Pto. de fusión: 90…100 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04973456
Núm. CAS: 489430-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III