1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 372 EUR
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22548191
Núm. CAS: 1151814-36-6