3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 105 EUR
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01734189
Núm. CAS: 57252-83-2