3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 253 EUR
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425627
Núm. CAS: 69963-46-8