(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR926918-1G OR926918-250MG
APOSOR926918-1GEA 142 EUR
APOSOR926918-1G APOSOR926918-250MG
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236863
Núm. CAS: 148459-54-5