5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-Formylpyrazole-3-carboxylate
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620106
Núm. CAS: 93290-12-1