1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Isopropylindoline-5-carbaldehyde
OR926947-1G OR926947-250MG
APOSOR926947-1GEA 339 EUR
APOSOR926947-1G APOSOR926947-250MG
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186368
Núm. CAS: 876710-70-2