2,4,8-Trichloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926964-1G OR926964-250MG OR926964-5G
APOSOR926964-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926964-1G APOSOR926964-250MG APOSOR926964-5G
2,4,8-Trichloroquinazoline 97%
2,4,8-Trichloroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₃N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954870
Núm. CAS: 62484-29-1