Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR926979-10G OR926979-1G OR926979-5G
APOSOR926979-10GEA 288 EUR
APOSOR926979-10G APOSOR926979-1G APOSOR926979-5G
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dimethyl ethylidenemalonate
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008447
Núm. CAS: 17041-60-0