Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927008-10G OR927008-1G OR927008-5G
APOSOR927008-10GEA 474 EUR
APOSOR927008-10G APOSOR927008-1G APOSOR927008-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol
Formula: C₆H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091625
Núm. CAS: 57489-70-0