3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(5-Chlorothiophen-3-yl)ethanone
OR927023-1G OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA 60.9 EUR
APOSOR927023-1G APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Formula: C₆H₅ClOS
MW: 160,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082792
Núm. CAS: 58119-67-8