5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927031-1G OR927031-5G
APOSOR927031-1GEA 42.2 EUR
APOSOR927031-1G APOSOR927031-5G
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955783
Núm. CAS: 4214-80-6