2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927050-100MG OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR927050-100MG APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,603 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688603
Núm. CAS: 62124-43-0