4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927070-1G OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA 300 EUR
APOSOR927070-1G APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formula: C₂₄H₁₈O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221991
Núm. CAS: 1623-91-2