(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927073-1G OR927073-250MG
APOSOR927073-1GEA 328 EUR
APOSOR927073-1G APOSOR927073-250MG
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658424
Núm. CAS: 885280-60-4