3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 647 EUR
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formula: C₅H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22565666
Núm. CAS: 16864-45-2