5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927108-1G OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA 217 EUR
APOSOR927108-1G APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991919
Núm. CAS: 100047-52-7