(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927125-1G OR927125-5G
APOSOR927125-1GEA 30.6 EUR
APOSOR927125-1G APOSOR927125-5G
(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone 95%
(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409997
Núm. CAS: 17092-92-1