4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927126-1G OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA 0 EUR
APOSOR927126-1G APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827456
Núm. CAS: 851634-60-1