4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-((Methylamino)methyl)phenol
OR927144-1G
APOSOR927144-1GEA
79.9
EUR
APOSOR927144-1G
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Methylamino)methyl]phenol
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137.179 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09046544 Núm. CAS: 78507-19-4 |