6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927158-1G OR927158-250MG
APOSOR927158-1GEA 857 EUR
APOSOR927158-1G APOSOR927158-250MG
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid
Formula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18258739
Núm. CAS: 1031433-06-3