Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927201-1G OR927201-250MG
APOSOR927201-1GEA 435 EUR
APOSOR927201-1G APOSOR927201-250MG
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658506
Núm. CAS: 192811-37-3