6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749988
Núm. CAS: 1000341-75-2