5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 94.4 EUR
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂·ClH
MW: 167,036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24335262
Núm. CAS: 1434128-56-9