4-Propylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Propylphenyl)methanamine
OR927272-1G OR927272-250MG
APOSOR927272-1GEA 162 EUR
APOSOR927272-1G APOSOR927272-250MG
4-Propylbenzylamine 95%
4-Propylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411009
Núm. CAS: 538342-98-2