2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927307-1G OR927307-250MG OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA 219 EUR
APOSOR927307-1G APOSOR927307-250MG APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇N₃O
MW: 185,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863209
Núm. CAS: 954226-94-9