Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927308-1G OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA 632 EUR
APOSOR927308-1G APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381103
Núm. CAS: 66869-71-4