2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 0 EUR
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846477
Núm. CAS: 55687-05-3