2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR927315-1G OR927315-250MG
APOSOR927315-1GEA 683 EUR
APOSOR927315-1G APOSOR927315-250MG
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
2-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
MW: 165,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738667
Núm. CAS: 70838-55-0