6-Methylindolin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methyl-2-indolinone
OR927316-1G OR927316-5G
APOSOR927316-1GEA 59.6 EUR
APOSOR927316-1G APOSOR927316-5G
6-Methylindolin-2-one 95%
6-Methylindolin-2-one
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457972
Núm. CAS: 56341-38-9