N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927360-1G
OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA
319
EUR
APOSOR927360-1G
APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Formula:
C₇H₁₃N₃ MW: 139,198 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864293 Núm. CAS: 340967-02-4 |