2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927383-1G OR927383-250MG
APOSOR927383-1GEA 0 EUR
APOSOR927383-1G APOSOR927383-250MG
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
2-(Pyridin-2-yl)azepane
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663695
Núm. CAS: 383128-97-0