7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927390-100MG
OR927390-1G
OR927390-250MG
APOSOR927390-100MGEA
0
EUR
APOSOR927390-100MG
APOSOR927390-1G
APOSOR927390-250MG
7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one 97%
7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one
Formula:
C₉H₆N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15526743 Núm. CAS: 20141-83-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...