C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 864 EUR
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739259
Núm. CAS: 34164-91-5