1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 661 EUR
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234589
Núm. CAS: 36887-98-6