5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Formylnicotinonitrile
OR927407-1G OR927407-250MG
APOSOR927407-1GEA 770 EUR
APOSOR927407-1G APOSOR927407-250MG
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₄N₂O
MW: 132,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367908
Núm. CAS: 70416-53-4