5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927453-1G
APOSOR927453-1GEA 306 EUR
APOSOR927453-1G
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 96%
5-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O₂S
MW: 192,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187881
Núm. CAS: 38275-47-7