Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927487-1G OR927487-5G
APOSOR927487-1GEA 71.2 EUR
APOSOR927487-1G APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇ClO₃
MW: 198,603 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036862
Núm. CAS: 74733-26-9