4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 357 EUR
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09929168
Núm. CAS: 45966-19-6